Tlačiť
3-Ethyl-3-methylglutaric acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR936775-10G OR936775-1G OR936775-5G
APOSOR936775-10GEA 803.93 EUR
APOSOR936775-10G APOSOR936775-1G APOSOR936775-5G
3-Ethyl-3-methylglutaric acid 95%
3-Ethyl-3-methylglutaric acid
Vzorec: C₈H₁₄O₄
Mw: 174.20 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00020494
Číslo CAS: 5345-01-7