Tlačiť
(S)-(+)-2-Methylglutaric acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR936647-1G OR936647-5G
APOSOR936647-1GEA 348.49 EUR
APOSOR936647-1G APOSOR936647-5G
(S)-(+)-2-Methylglutaric acid 98%
(S)-(+)-2-Methylglutaric acid
Vzorec: C₆H₁₀O₄
Mw: 146.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 1115-82-8