Tlačiť
Fumaraldehyde mono(dimethyl acetal) 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4,4-Dimethoxycrotonaldehyde, 4,4-Dimethoxy-2-butenal
OR936614-1G OR936614-250MG
APOSOR936614-1GEA 745.84 EUR
APOSOR936614-1G APOSOR936614-250MG
Fumaraldehyde mono(dimethyl acetal) 95%
Fumaraldehyde mono(dimethyl acetal)
Vzorec: C₆H₁₀O₃
Mw: 130.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191439
Číslo CAS: 4093-49-6