Tlačiť
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Piperazinepropanol, 3-Piperazin-1-ylpropanol, 3-(Piperazin-1-yl)propan-1-ol
OR936540-10G OR936540-2G OR936540-50G OR936540-1G OR936540-5G
APOSOR936540-10GEA 0 EUR
APOSOR936540-10G APOSOR936540-2G APOSOR936540-50G APOSOR936540-1G APOSOR936540-5G
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine 98%
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine
Vzorec: C₇H₁₆N₂O
Teplota varu: 128…132 °C/5,25mmHg
Teplota tavenia: 49…53 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00023132
Číslo CAS: 5317-32-8