Tlačiť
Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: DL-2-Hydroxy-3-butenoic Acid Methyl Ester
OR936535-5G OR936535-1G OR936535-250MG
APOSOR936535-5GEA 1417.18 EUR
APOSOR936535-5G APOSOR936535-1G APOSOR936535-250MG
Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Vzorec: C₅H₈O₃
Mw: 116.12 g/mol
Teplota varu: 64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00144164
Číslo CAS: 5837-73-0