Tlačiť
3-Chloropropyl isocyanate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR936473-1G OR936473-5G
APOSOR936473-1GEA 150.02 EUR
APOSOR936473-1G APOSOR936473-5G
3-Chloropropyl isocyanate 95%
3-Chloropropyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₄H₆ClNO
Mw: 119.55
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010384
Číslo CAS: 13010-19-0