Tlačiť
1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-divinyldisilazane
OR936422-100G OR936422-25G OR936422-5G
APOSOR936422-100GEA 695.37 EUR
APOSOR936422-100G APOSOR936422-25G APOSOR936422-5G
1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane 95%
1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane
Vzorec: C₈H₁₉NSi₂
Mw: 185.42 g/mol
Teplota varu: 160 °C
Hustota: 0.82 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042846
Číslo CAS: 7691-02-3
OSN: 2924
ADR: 3+8 III