Tlačiť
N-(3-Chloropropyl) 4-boronobenzenesulphonamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-[N-(3-Chloropropyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid
OR9364-1G OR9364-250MG
APOSOR9364-1GEA 490.97 EUR
APOSOR9364-1G APOSOR9364-250MG
N-(3-Chloropropyl) 4-boronobenzenesulphonamide 98%
N-(3-Chloropropyl) 4-boronobenzenesulphonamide
Vzorec: C₉H₁₃BClNO₄S
Teplota tavenia: 243…245 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08235065
Číslo CAS: 874219-48-4