Tlačiť
2,4,4,6-Tetramethyl-1-oxa-3-aza-2-cyclohexene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR936368-1G OR936368-25G OR936368-5G
APOSOR936368-1GEA 116.33 EUR
APOSOR936368-1G APOSOR936368-25G APOSOR936368-5G
2,4,4,6-Tetramethyl-1-oxa-3-aza-2-cyclohexene 95%
2,4,4,6-Tetramethyl-1-oxa-3-aza-2-cyclohexene
Vzorec: C₈H₁₅NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014605
Číslo CAS: 26939-18-4