Tlačiť
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (2-Thiophenecarboxylato)copper(I), Copper(I) thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic Acid Copper(I) Salt, CuTC
OR936291-100G OR936291-25G
APOSOR936291-100GEA 183.31 EUR
APOSOR936291-100G APOSOR936291-25G
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate 95%
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate
Vzorec: C₅H₃CuO₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02183524
Číslo CAS: 68986-76-5
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III