Tlačiť
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane (mixture of cis and trans isomers) 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1,4-Cyclohexanedimethanol
OR936250-100G OR936250-1KG OR936250-500G
APOSOR936250-100GEA 24.95 EUR
APOSOR936250-100G APOSOR936250-1KG APOSOR936250-500G
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane (mixture of cis and trans isomers) 95%
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane (mixture of cis and trans isomers)
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Teplota varu: 283 °C
Teplota tavenia: 35 °C
Hustota: 1,083 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 161 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001512
Číslo CAS: 105-08-8