Tlačiť
3-(1-Adamantyl)-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (3-(Adamantan-1-yl)-4-methoxyphenyl)boronic acid
OR9355-1G OR9355-250MG
APOSOR9355-1GEA 181.71 EUR
APOSOR9355-1G APOSOR9355-250MG
3-(1-Adamantyl)-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
3-(1-Adamantyl)-4-methoxybenzeneboronic acid
Vzorec: C₁₇H₂₃BO₃
Teplota tavenia: 239…242 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08056355
Číslo CAS: 459423-32-6