Tlačiť
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4-Dimethylthiazole-5-carboxylic acid
OR9354-1G OR9354-10G OR9354-5G
APOSOR9354-1GEA 94.93 EUR
APOSOR9354-1G APOSOR9354-10G APOSOR9354-5G
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid 98%
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₆H₇NO₂S
Mw: 157.1900 g/mol
Teplota tavenia: 233…235 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00052943
Číslo CAS: 53137-27-2