Tlačiť
3-Chloro-o-anisidine 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-2-methoxyaniline
OR9341-1G OR9341-25G OR9341-5G
APOSOR9341-1GEA 24.95 EUR
APOSOR9341-1G APOSOR9341-25G APOSOR9341-5G
3-Chloro-o-anisidine 95+%
3-Chloro-o-anisidine
Vzorec: C₇H₈ClNO
Teplota varu: 246 °C
Hustota: 1,231 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060607
Číslo CAS: 51114-68-2