Tlačiť
2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9340-1G OR9340-5G
APOSOR9340-1GEA 24.95 EUR
APOSOR9340-1G APOSOR9340-5G
2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid 97%
2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₄BCl₂NO₂
Teplota tavenia: 97…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094989
Číslo CAS: 148493-34-9