Tlačiť
5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-(Thiophen-2-yl)-1H-pyrazole
OR9336-1G OR9336-250MG
APOSOR9336-1GEA 38.23 EUR
APOSOR9336-1G APOSOR9336-250MG
5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₇H₆N₂S
Teplota varu: 152 °C/1,6mmHg
Teplota tavenia: 97…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059740
Číslo CAS: 19933-24-5