Tlačiť
2-Chloro-3-nitropyridin-4-ol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR933369-1G OR933369-250MG
APOSOR933369-1GEA 807.93 EUR
APOSOR933369-1G APOSOR933369-250MG
2-Chloro-3-nitropyridin-4-ol 95%
2-Chloro-3-nitropyridin-4-ol
Vzorec: C₅H₃ClN₂O₃
Mw: 174.5400 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07778466
Číslo CAS: 629655-23-8