Tlačiť
4-Bromostilbene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR933080-1G OR933080-5G
APOSOR933080-1GEA 167.27 EUR
APOSOR933080-1G APOSOR933080-5G
4-Bromostilbene 98%
4-Bromostilbene
Vzorec: C₁₄H₁₁Br
Teplota tavenia: 138…140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00155020
Číslo CAS: 4714-24-3