Tlačiť
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR932877-1G OR932877-250MG OR932877-5G
APOSOR932877-1GEA 179.3 EUR
APOSOR932877-1G APOSOR932877-250MG APOSOR932877-5G
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine 97%
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Vzorec: C₃₀H₃₀N₁₀
Teplota tavenia: 132…143 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD09265124
Číslo CAS: 510758-28-8