Tlačiť
4-(4-Bromophenyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine-4-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Boc-4-(4-bromophenyl)-4-carboxypiperidine
OR932876-1G OR932876-250MG OR932876-500MG
APOSOR932876-1GEA 469.72 EUR
APOSOR932876-1G APOSOR932876-250MG APOSOR932876-500MG
4-(4-Bromophenyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine-4-carboxylic acid 97%
4-(4-Bromophenyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₇H₂₂BrNO₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11226814
Číslo CAS: 1076197-05-1