Tlačiť
4-Ethylbenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (4-Ethylphenyl)methanol
OR932622-25G OR932622-5G
APOSOR932622-25GEA 315.24 EUR
APOSOR932622-25G APOSOR932622-5G
4-Ethylbenzyl alcohol 98%
4-Ethylbenzyl alcohol
Vzorec: C₉H₁₂O
Mw: 136.19
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004666
Číslo CAS: 768-59-2