Tlačiť
2,2'-Dipyrrolylmethane 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR932562-1G OR932562-5G OR932562-10G
APOSOR932562-1GEA 58.16 EUR
APOSOR932562-1G APOSOR932562-5G APOSOR932562-10G
2,2'-Dipyrrolylmethane 95%
Vzorec: C₉H₁₀N₂
Teplota varu: 120 °C/2,25mmHg
Teplota tavenia: 74 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03931560
Číslo CAS: 21211-65-4