Tlačiť
Methyl-2-(bromomethyl)-6-nitrobenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 2-(bromomethyl)-6-nitrobenzoate
OR932561-250MG OR932561-1G
APOSOR932561-250MGEA 194.95 EUR
APOSOR932561-250MG APOSOR932561-1G
Methyl-2-(bromomethyl)-6-nitrobenzoate 98%
Methyl-2-(bromomethyl)-6-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrNO₄
Mw: 274.0700 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04114314
Číslo CAS: 61940-21-4
OSN: 3261
ADR: 8 III