Tlačiť
N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR932413-1G OR932413-5G
APOSOR932413-1GEA 0 EUR
APOSOR932413-1G APOSOR932413-5G
N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine 95%
N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine
Vzorec: C₆H₁₉NOSi₂
Mw: 177.39 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008266
Číslo CAS: 22737-37-7