Tlačiť
Isopropyl salicylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Isopropyl 2-hydroxybenzoate
OR932317-100G OR932317-25G
APOSOR932317-100GEA 205.49 EUR
APOSOR932317-100G APOSOR932317-25G
Isopropyl salicylate 95%
Isopropyl salicylate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Mw: 180.2
Teplota varu: 122
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00035703
Číslo CAS: 607-85-2