Tlačiť
(2-Bromoethyl)phosphonic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR932215-1G OR932215-5G
APOSOR932215-1GEA 171.04 EUR
APOSOR932215-1G APOSOR932215-5G
(2-Bromoethyl)phosphonic acid 95%
(2-Bromoethyl)phosphonic acid
Vzorec: C₂H₆BrO₃P
Mw: 188.94 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013957
Číslo CAS: 999-82-6