Tlačiť
3,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(3,4-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride
OR9320-25G OR9320-100G
APOSOR9320-25GEA 36.5 EUR
APOSOR9320-25G APOSOR9320-100G
3,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride 97%
3,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₇Cl₃N₂
Teplota tavenia: 230 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012937
Číslo CAS: 19763-90-7
EINECS: 243-278-0