Tlačiť
5-Ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR931968-1G OR931968-250MG OR931968-5G
APOSOR931968-1GEA 135.58 EUR
APOSOR931968-1G APOSOR931968-250MG APOSOR931968-5G
5-Ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-Ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115075
Číslo CAS: 165744-15-0