Isobutyl angelate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá:
(Z)-2-Methyl-2-butenoic Acid Isobutyl Ester, 2-Methylisocrotonic Acid Isobutyl Ester, (Z)-Isobutyl 2-methylbut-2-enoate, Angelic Acid Isobutyl Ester, Isobutyl (Z)-2-Methyl-2-butenoate
OR931863-25G
OR931863-5G
APOSOR931863-25GEA
477.07
EUR
APOSOR931863-25G
APOSOR931863-5G
Isobutyl angelate 95%
Isobutyl angelate
Vzorec:
C₉H₁₆O₂ Mw: 156.23 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00063646 Číslo CAS: 7779-81-9 |