Tlačiť
Isobutyl angelate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (Z)-2-Methyl-2-butenoic Acid Isobutyl Ester, 2-Methylisocrotonic Acid Isobutyl Ester, (Z)-Isobutyl 2-methylbut-2-enoate, Angelic Acid Isobutyl Ester, Isobutyl (Z)-2-Methyl-2-butenoate
OR931863-25G OR931863-5G
APOSOR931863-25GEA 477.07 EUR
APOSOR931863-25G APOSOR931863-5G
Isobutyl angelate 95%
Isobutyl angelate
Vzorec: C₉H₁₆O₂
Mw: 156.23 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063646
Číslo CAS: 7779-81-9