Tlačiť
5,7-Dichloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR931839-1G OR931839-250MG
APOSOR931839-1GEA 81.31 EUR
APOSOR931839-1G APOSOR931839-250MG
5,7-Dichloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine 96%
5,7-Dichloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Vzorec: C₆H₃Cl₂N₃
Mw: 188.01 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11111407
Číslo CAS: 24485-01-6