Tlačiť
1,3-Dibromo-5-iodobenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR931667-1G OR931667-5G
APOSOR931667-1GEA 33.17 EUR
APOSOR931667-1G APOSOR931667-5G
1,3-Dibromo-5-iodobenzene 95%
1,3-Dibromo-5-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃Br₂I
Teplota tavenia: 120…130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07778996
Číslo CAS: 19752-57-9