Tlačiť
4-Chloro-3,5-xylenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Chloro-5-hydroxy-3-xylene, Chloroxylenol, 4-Chloro-3,5-dimethylphenol
OR9315-25G OR9315-500G
APOSOR9315-25GEA 24.91 EUR
APOSOR9315-25G APOSOR9315-500G
4-Chloro-3,5-xylenol 98%
4-Chloro-3,5-xylenol
Vzorec: C₈H₉ClO
Mw: 156.61
Teplota varu: 246
Teplota tavenia: 114…116 °C
Teplota vzplanutia: 132
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002324
Číslo CAS: 88-04-0
Merck Index: 13,02194