Tlačiť
Isobutyl-4-hydroxybenzoate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Isobutyl 4-hydroxybenzoate, Isobutylparaben
OR931176-100G OR931176-500G
APOSOR931176-100GEA 24.91 EUR
APOSOR931176-100G APOSOR931176-500G
Isobutyl-4-hydroxybenzoate 96%
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Mw: 194.23 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00020167
Číslo CAS: 4247-02-3