Tlačiť
α,α'-Dichloro-p-xylene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9311-100G OR9311-500G
APOSOR9311-100GEA 27.88 EUR
APOSOR9311-100G APOSOR9311-500G
α,α'-Dichloro-p-xylene 95%
α,α'-Dichloro-p-xylene
Intermediate for organic synthesis
Vzorec: C₈H₈Cl₂
Teplota varu: 254 °C
Teplota tavenia: 98…101 °C
Hustota: 1,417 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000920
Číslo CAS: 623-25-6
EINECS: 210-782-7
OSN: 2928
ADR: 6.1+8,II