Tlačiť
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(cyanomethylene)azetidine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: tert-Butyl 3-(Cyanomethylene)azetidine-1-carboxylate, 3-(Cyanomethylene)azetidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-3-(cyanomethylene)azetidine
OR930876-100G OR930876-10G OR930876-25G
APOSOR930876-100GEA 348.49 EUR
APOSOR930876-100G APOSOR930876-10G APOSOR930876-25G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(cyanomethylene)azetidine 95%
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(cyanomethylene)azetidine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O₂
Mw: 194.23 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12761241
Číslo CAS: 1153949-11-1