Tlačiť
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-(Dimethylethyl)-2-hydroxy-5-methoxybenzol, 3-BHA, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisol, Butylhydroxyanisol, Butylhydroxyanisole
OR930692-100G OR930692-25G OR930692-500G
APOSOR930692-100GEA 74.9 EUR
APOSOR930692-100G APOSOR930692-25G APOSOR930692-500G
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol 95%
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Vzorec: C₁₁H₁₆O₂
Mw: 180.25
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040484
Číslo CAS: 121-00-6