Tlačiť
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9305-1G OR9305-5G OR9305-25G
APOSOR9305-1GEA 33.17 EUR
APOSOR9305-1G APOSOR9305-5G APOSOR9305-25G
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₅IN₂
Hustota: 1,936 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08435890
Číslo CAS: 92525-10-5