Tlačiť
DL-Leucic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid, Leucic acid, DL-2-hydroxy-4-methylvaleric acid, 2-Hydroxy-4-methylvaleric Acid
OR930492-100G OR930492-25G OR930492-5G
APOSOR930492-100GEA 423.79 EUR
APOSOR930492-100G APOSOR930492-25G APOSOR930492-5G
DL-Leucic acid 95%
DL-Leucic acid
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Mw: 132.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004246
Číslo CAS: 498-36-2