Tlačiť
6-Cyanopicolinic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR930215-250MG OR930215-1G
APOSOR930215-250MGEA 148.82 EUR
APOSOR930215-250MG APOSOR930215-1G
6-Cyanopicolinic acid
6-Cyanopicolinic acid
Vzorec: C₇H₄N₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10574696
Číslo CAS: 872602-74-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III