Tlačiť
3-Bromo-2-nitrotoluene 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-3-methyl-2-nitrobenzene
OR930058-25G OR930058-5G
APOSOR930058-25GEA 124.57 EUR
APOSOR930058-25G APOSOR930058-5G
3-Bromo-2-nitrotoluene 97+%
3-Bromo-2-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Mw: 216.03
Teplota varu: 237
Teplota tavenia: 25…29 °C
Hustota: 1.612 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >230 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02673631
Číslo CAS: 52414-97-8