3-Bromo-2-nitrotoluene 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
1-Bromo-3-methyl-2-nitrobenzene
OR930058-25G
OR930058-5G
APOSOR930058-25GEA
124.57
EUR
APOSOR930058-25G
APOSOR930058-5G
3-Bromo-2-nitrotoluene 97+%
3-Bromo-2-nitrotoluene
Vzorec:
C₇H₆BrNO₂ Mw: 216.03 Teplota varu: 237 Teplota tavenia: 25…29 °C Hustota: 1.612 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: >230 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02673631 Číslo CAS: 52414-97-8 |