Tlačiť
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR929858-1G OR929858-250MG
APOSOR929858-1GEA 555.18 EUR
APOSOR929858-1G APOSOR929858-250MG
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
Mw: 177.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11109332
Číslo CAS: 116855-09-5