Tlačiť
4-Methoxybenzensulphonic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: p-Methoxybenzenesulphonic acid, 4-Methoxybenzenesulphonic acid
OR929851-1G OR929851-25G OR929851-5G
APOSOR929851-1GEA 81.31 EUR
APOSOR929851-1G APOSOR929851-25G APOSOR929851-5G
4-Methoxybenzensulphonic acid 95%
4-Methoxybenzensulphonic acid
Vzorec: C₇H₈O₄S
Mw: 188.197 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08685124
Číslo CAS: 5857-42-1