Tlačiť
2-Methyl-4-penten-2-ol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR929828-5G OR929828-1G
APOSOR929828-5GEA 461.69 EUR
APOSOR929828-5G APOSOR929828-1G
2-Methyl-4-penten-2-ol 95%
2-Methyl-4-penten-2-ol
Vzorec: C₆H₁₂O
Teplota varu: 120 °C
Teplota vzplanutia: 80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00021813
Číslo CAS: 624-97-5
OSN: 1987
ADR: 3,III