Tlačiť
2,4-Dimethylphenylacetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (2,4-Dimethylphenyl)acetic acid, 2,4-Xylylacetic acid
OR929615-100G OR929615-10G OR929615-25G
APOSOR929615-100GEA 686.16 EUR
APOSOR929615-100G APOSOR929615-10G APOSOR929615-25G
2,4-Dimethylphenylacetic acid 98%
2,4-Dimethylphenylacetic acid
Vzorec: (C₆H₃(CH₃)₂)CH₂COOH
Mw: 164.2
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02664685
Číslo CAS: 6331-04-0