Tlačiť
4-Phenoxybenzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-4-phenoxybenzene
OR9296-250MG OR9296-1G OR9296-5G
APOSOR9296-250MGEA 44.86 EUR
APOSOR9296-250MG APOSOR9296-1G APOSOR9296-5G
4-Phenoxybenzyl bromide 97%
4-Phenoxybenzyl bromide
Vzorec: C₁₃H₁₁BrO
Mw: 263.13
Teplota varu: 123 °C/0.5mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038693
Číslo CAS: 36881-42-2
EINECS: 253-253-6
OSN: 3265
ADR: 8 III