Tlačiť
p,α-Dimethylbenzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Methylphenyl methyl carbinol, 1-(p-Tolyl)ethanol, α,4-Dimethylbenzyl alcohol, 4-(1-Hydroxyethyl)toluene, 1-(4-Methylphenyl)ethanol
OR929381-100G OR929381-25G
APOSOR929381-100GEA 201.48 EUR
APOSOR929381-100G APOSOR929381-25G
p,α-Dimethylbenzyl alcohol 95%
p,α-Dimethylbenzyl alcohol
Vzorec: C₉H₁₂O
Mw: 136.19
Teplota varu: 220
Hustota: 0.9668
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016860
Číslo CAS: 536-50-5
Merck Index: 12,03287