Tlačiť
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,3,4,6-tetra-O-acetylglucopyranose, D-Glucopyranose 2,3,4,6-tetraacetate, (2R,3R,4S,5R)-2-(Acetoxymethyl)-6-hydroxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate, 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranose
OR929363-25G OR929363-5G
APOSOR929363-25GEA 388.69 EUR
APOSOR929363-25G APOSOR929363-5G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose 96%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose
Vzorec: C₁₄H₂₀O₁₀
Mw: 348.304 g/mol
Teplota tavenia: 137…138 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00061634
Číslo CAS: 10343-06-3