Tlačiť
7-Methylindol-3-ylacetic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(7-Methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
OR929183-1G OR929183-250MG
APOSOR929183-1GEA 275.59 EUR
APOSOR929183-1G APOSOR929183-250MG
7-Methylindol-3-ylacetic acid 95%
7-Methylindol-3-ylacetic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Mw: 189.21
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00047183
Číslo CAS: 5435-36-9