Tlačiť
tert-Butyl-4,4-dimethyl-2,2-dioxooxathiazolidine-3-carboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR928848-1G OR928848-250MG OR928848-5G
APOSOR928848-1GEA 36.5 EUR
APOSOR928848-1G APOSOR928848-250MG APOSOR928848-5G
tert-Butyl-4,4-dimethyl-2,2-dioxooxathiazolidine-3-carboxylate 95%
tert-Butyl-4,4-dimethyl-2,2-dioxooxathiazolidine-3-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₇NO₅S
Teplota tavenia: 22 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD22123261
Číslo CAS: 454248-55-6